Learn More
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 182.2 |
Percent Purity | 97% |