Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic™
Compatibili con provette fino a 50 ml
89.35€ - 96.65€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotore ad angolo fisso HiGhConic™ |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10107881
|
Thermo Scientific™
76002905 |
Microtube |
96.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10676373
|
Thermo Scientific™
75003102 |
Conical |
89.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10085060
|
Thermo Scientific™
76002906 |
16 mL Tube |
96.65€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10318612
|
Thermo Scientific™
75003103 |
Conical |
93.95€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic
Gli adattatori consentono di inserire provette e microprovette con fondo rotondo o conico.
Order Info
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
Specifica
Rotore ad angolo fisso HiGhConic™ |