Learn More
Thermo Scientific™ 8-Channel Screw Cap Decapper
Process a full rack of screw-capped lab tubes in less than one minute with this ergonomic, manual capper/decapper
83.50€ - 3595.00€
Specifica
Tempo di funzionamento della batteria | Per posizionare e rimuovere i tappi di almeno 20 rack |
---|---|
Tipo | Capper/Decapper |
Frequenza | 50/60 Hz |
Speed | 4 sec. per aprire/chiudere i tappi di 8 provette |
Formato decapsulazione | 8-Channel |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10569818
|
Thermo Scientific™
4105MAT |
Capper/decapper a 8 canali portatile con tappo a vite e supporto per provette tipo Matrix |
3595.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11302440
|
Thermo Scientific™
4105NUN |
8-Channel Handheld Screw Cap Capper/Decapper with Stand for Nunc-style Tubes |
3595.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15142539
|
Thermo Scientific™
4109 |
Capper/Decapper spare power supply |
83.50€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Process a full rack of Thermo Scientific™ Matrix™ or Thermo Scientific™ Nunc™ tubes in less than one minute with this ergonomic, manual capper/decapper. The Thermo Scientific™ 8-Channel Screw Cap Capper/Decapper is designed to cap tubes to the optimal torque to maintain sample integrity and prevent sample loss during storage. The 8-channel Capper/Decapper is a practical addition to benchtop processing of screw-top storage tubes.
Warranty: 1 year
Specifica
Per posizionare e rimuovere i tappi di almeno 20 rack | |
50/60 Hz | |
8-Channel | |
110 - 240 V 50/60 Hz | |
5 cm | |
25.1 cm | |
0.44 kg | |
1 | |
Da 110 a 240 V | |
9.5 cm |
Capper/Decapper | |
4 sec. per aprire/chiudere i tappi di 8 provette | |
9.87 x 3.76 x 2'' (25.1 x 9.5 x 5 cm) | |
2 in. | |
9.87 in. | |
0.97 libbre | |
1 | |
90 min. | |
3.76 in. |