Learn More
Fisherbrand™ 8mm Vial Kit, 8-425 thread, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
21.00€ - 49.40€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.9 mL |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10000842
|
Fisherbrand™
|
Natural Rubber/TEF |
30.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10336202
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE |
49.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12950871
|
Fisherbrand™
|
PTFE Virginal |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- ND8
- 8-425
- Glass
- Clear
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
Specifica
Black | |
11.6 mm | |
1.9 mL | |
Polypropylene | |
32 mm | |
No |
Clear | |
Glass | |
100 | |
Screw Cap | |
8-425 |