Learn More
Uvex™ 9302 Ultrasonic CR Replacement Lens
14.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Clear
Descrizione
- Colorless replacement lens
- Supravision Clean coating
- Suitable for autoclave sterilization
- UV 2-1.2 protection
Supravision Clean Coating
- Interior: Autoclavable, chemical-resistant, and anti-fog
- Exterior: Scratch-resistant
- Ideal for sterile working environments
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tipo di lente | Supravision Clean |
Lens Tint | Clear |
Modello | Ultrasonic CR |
Monouso | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Autoclavabile | Autoclavable |
Labeling | 2C-1.2 |