Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Microtube Racks
Protect samples and allow racks to be stacked using this 96-well microtube rack.
259.57€ - 334.00€
Specifica
Product Type | Rack a 96 pozzetti Flipper |
---|---|
Descrizione | Rack flipper |
Materiale | Polipropilene |
Sovrapponibile | Yes |
N. per custodia | 10 rack |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10156860
|
Thermo Scientific™
8760 |
Rosa fluorescente |
334.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10055250
|
Thermo Scientific™
8770-11 |
Arancione fosforescente |
273.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11550115
|
Thermo Scientific™
8780 |
Verde fosforescente |
275.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11560115
|
Thermo Scientific™
8790 |
Rosso |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Protect samples and allow racks to be stacked using the Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Microtube Rack. The rack, which is molded with an alphanumeric grid for easy tube identification, holds 0.5mL tubes on one side and 1.5mL tubes on the other.
- Holds 0.5mL tubes on one side, 1.5mL tubes on the other
- Molded with an alphanumeric grid for easy tube identification
- Sides have a frosted writing surface for smear-resistant labeling
- Several colors available
Specifica
Rack a 96 pozzetti Flipper | |
Polipropilene | |
10 rack |
Rack flipper | |
Yes |