Learn More
Eppendorf™ Piastre per PCR con bordo a fondo conico con 96 pozzetti twin.tec™
Enjoy the advantages of combining two materials without the drawbacks. The Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Conical Bottom Skirted PCR Plates contain plate and skirt areas made from a polycarbonate to provide rigidity, while the wells are manufactured from ultra-thin virgin polypropylene.
155.00€ - 1650.00€
Specifica
Certificato | Yes |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 8 x 12 |
No. of Wells | 96 |
Forma pozzetto | Conical Bottom (V-well) |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Profilo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Profilo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10534985
|
Eppendorf™
0030128842 |
Blue, Clear | 96 Wells, Skirted |
1650.00€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10035004
|
Eppendorf™
0030128869 |
Clear | 96 Wells, Semi-Skirted |
1650.00€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10190793
|
Eppendorf™
0030128664 |
Green, Clear | 96 pozzetti, con minigonna parziale |
155.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10581784
|
Eppendorf™
0030132505 |
Blue, White Bottom | 96 Wells, Skirted |
197.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10187134
|
Eppendorf™
0030128796 |
Green, Clear | 96 Wells, Skirted |
1650.00€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10167024
|
Eppendorf™
0030128850 |
Red, Clear | 96 Wells, Skirted |
1650.00€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10782574
|
Eppendorf™
0030132513 |
White | 96 Wells, Skirted |
197.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10024874
|
Eppendorf™
0030128788 |
Yellow, Clear | 96 Wells, Skirted |
1650.00€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10796714
|
Eppendorf™
0030128656 |
Yellow, Clear | 96 pozzetti, con minigonna parziale |
155.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Minimum sagging of the skirt makes this plate the ideal choice for use in automated and robotic systems
- Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitors
- One-piece design: combining polycarbonate and polypropylene for optimum performance
- Improved plane parallelism
- High stiffness and rigidity
- Improved well-to-well tolerance
- Skirt provides compatibility with automated systems
- Extremely thin-walled for optimum heat transfer into the sample
- Fits most thermal cyclers and the MegaBACE™ capillary sequencer
- Within SBS footprint recommendations (127.76 ±0.25mm x 85.476 ±0.25mm)
- Stackable
- Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
- Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from the thermal cycler block
- Raised well rims for effective sealing and reduced cross-contamination risk
- Low profile design for enhanced efficiency of PCR
Specifica
Yes | |
8 x 12 | |
Conical Bottom (V-well) | |
For PCR techniques |
Standard | |
96 | |
Yes | |
121°C |