Learn More
Eppendorf™ Micropiastre per PCR con fondo a U da 96 pozzetti
Pipette, control and recover samples with this polypropylene microplate. Eppendorf™ 96-Well U-Bottom PCR Microplates are ideal for assays that require high resistance against temperature or solvents.
264.19€ - 960.00€
Specifica
Certificato | Yes |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 8 x 12 |
No. of Wells | 96 |
Forma pozzetto | Round |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10743424
|
Eppendorf™
0030601807 |
White, Black Bottom |
356.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10444495
|
Eppendorf™
0030601572 |
Gray, White Bottom |
356.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10668204
|
Eppendorf™
0030601203 |
White, Clear Bottom |
264.19€
pezzi 80 |
|
|||||
10763594
|
Eppendorf™
0030605802 |
Black |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10444685
|
Eppendorf™
0030605578 |
Gray, White Bottom |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10218883
|
Eppendorf™
0030605209 |
White, Clear Bottom |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Unmatched, transparent polypropylene (PP) for improved sample visibility
- OptiTrack™ Matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors via high-contrast alphanumeric labeling
- RecoverMax™ well design: Optimized well geometry for minimal remaining volume and excellent mixing properties
- Raised well rims and smooth surface for reliable closing, even with heat sealing
- g-Safe™: exceptional centrifugation stability up to 6,000 × g
- Polypropylene guarantees high resistance to chemicals, mechanical stress and temperature extremes
- Manufactured without slip agents, plasticizers or biocides – Materials which could have a negative effect on bioassays
- Guaranteed functionality from -86 to +100°C
- Autoclavable (121°C, 20 min.)
Specifica
Yes | |
8 x 12 | |
Round | |
Per tecniche di PCR |
Standard | |
96 | |
Sì | |
121 °C |