Learn More
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Black, Center hole, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
162.00€ - 437.00€
Specifica
Descrizione | Short Thread Cap |
---|---|
Diametro (sistema metrico) apertura | 6 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11862771
|
Fisherbrand™
09 15 1669 |
Silicone/PTFE | Blue, White, Black | 1 mm |
437.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11827281
|
Fisherbrand™
09 15 1572 |
Silicone/PTFE | Red, White, Black | 1 mm |
299.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11874840
|
Fisherbrand™
09 15 1668 |
PTFE Virginal | Black | 0.2 mm |
162.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11854840
|
Fisherbrand™
09 15 1570 |
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent, Black | 1 mm |
195.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11844850
|
Fisherbrand™
09 15 2013 |
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange, Black | 1 mm |
198.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11864840
|
Fisherbrand™
09 15 1571 |
Silicone/PTFE | Red, White, Black | 1 mm |
394.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Elimination of septum push-through
- Increased sealing capability
- Improved autosampler compatibility
- Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
- Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
- Easy-on, easy-off convenience with just one turn
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
Specifica
Short Thread Cap | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Screw Cap |
6 mm | |
Polypropylene | |
100 |