Learn More
Fisherbrand™ Fiala in plastica con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga
Compatibilità universale su quasi tutti gli autocampionatori.
Marca:  Fisherbrand™ 11 19 0932
191.17 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11707597
  • 281.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5ml vials, as for instance 11mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
  • Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Micro-Vial
11.6 mm
0.4 mL
Short Thread
Inner Cone
0.25 mL
32 mm
ND9
Transparent
Polypropylene
GC, HPLC
Polyethylene Bag
<4 μL
Flat Bottom
1000