Learn More
Fisherbrand™ 9mm Short Thread Vial Kit, PP, Clear, 1.5mL, PP Screw Cap, Center Hole, Silicone/PTFE Septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
50.70€ - 73.35€
Specifica
Material (Liner) | Silicone/PTFE |
---|---|
Colore | Transparent |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Polypropylene |
N. per confezione | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Stile | Pre-intagliato | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile | Pre-intagliato | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12910891
|
Fisherbrand™
|
Inner Cone | No | Silicone/PTFE |
50.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13459748
|
Fisherbrand™
|
Slightly concave shaped bottom | Yes | Silicone/PTFE |
70.85€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12990891
|
Fisherbrand™
|
Slightly concave shaped bottom | No | Silicone/PTFE |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- ND9
- 9mm
- PP
- Transparent
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole (6 mm)
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Silicone/PTFE | |
11.6 mm | |
100 | |
32 mm | |
No |
Transparent | |
Polypropylene | |
Screw Cap | |
9-425 |