Learn More
Thermo Scientific™ Piastre per PCR ABgene™ da 24 pozzetti, con bordo medio
Increase stability and ease of handling with Thermo Scientific™ ABgene™ 24-Well PCR Plates.
Marca:  Thermo Scientific™ AB0624
67.62 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21651" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10542645
  • 147.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ ABgene 24-Well PCR Plates are easier to use than multiple 8- or 12-well strips, as the plate format allows wells to be sealed with adhesive film or strip caps and also increases stability and ease of handling.
  • Conveniently pre-cut into 24-well segments
  • Semi-skirt adds rigidity and allows for labeling or bar coding
  • Thin wall polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
No Barcode
50 Plate
PCR Microplate
Semi
0.3 mL
0.2 mL
Standard
Certified RNase/DNase-free
Trasparente
Thermal Cycler
Polypropylene
24
50 plates