Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC C18 Acclaim™ PepMap™ 100
La capacità di carico elevata le rende ideali per l'analisi di peptidi poco abbondanti in campioni proteomici complessi.
287.64€ - 1346.91€
Specifica
Dimensione del poro | 100 Å |
---|---|
Tipo USP | L1 |
Fase stazionaria | C18 |
Fase | Reversed Phase |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11352263
|
Thermo Scientific™
164568 |
3 µm | 0.075 mm | 150 mm | Colonna analitica, NanoViper |
1075.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11362263
|
Thermo Scientific™
164569 |
3 µm | 0.075 mm | 250 mm | Colonna analitica, NanoViper |
1174.77€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11372263
|
Thermo Scientific™
164570 |
3 µm | 0.075 mm | 500 mm | Colonna analitica, NanoViper |
1346.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11302273
|
Thermo Scientific™
164572 |
3 μm | 1 mm | 150 mm | Analytical Column |
804.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11312113
|
Thermo Scientific™
160434 |
5 μm | 1 mm | 5 mm | Trap Cartridge |
505.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11332253
|
Thermo Scientific™
164213 |
5 μm | 0.2 mm | 150 mm | Trap Column |
297.08€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11392243
|
Thermo Scientific™
164199 |
5 μm | 0.1 mm | 150 mm | Trap Column |
364.07€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11372013
|
Thermo Scientific™
164537 |
2 μm | 0.3 mm | 150 mm | Analytical Column |
796.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11342013
|
Thermo Scientific™
164534 |
2 µm | 0.75 mm | 150 mm | Colonna analitica, NanoViper |
1038.68€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11332023
|
Thermo Scientific™
164560 |
2 μm | 0.3 mm | 50 mm | Analytical Column |
812.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15597520
|
Thermo Scientific™
164941 |
2 µm | 0.75 mm | 250 mm | Colonna analitica, NanoViper |
1172.44€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11352013
|
Thermo Scientific™
164535 |
3 µm | 0.075 mm | 150 mm | Colonna trappola, NanoViper |
564.12€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15567530
|
Thermo Scientific™
164942 |
2 μm | 0.075 mm | 500 mm | Colonna analitica |
1345.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15800705
|
Thermo Scientific™
164454 |
2 μm | 1 mm | 50 mm | Analytical Column, NanoViper |
1294.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15588090
|
Thermo Scientific™
164946 |
3 μm | 75 μm | 70 mm | Trap Column |
562.96€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15527660
|
Thermo Scientific™
164943 |
2 μm | 0.05 mm | 150 mm | Analytical Column |
1028.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15517460
|
Thermo Scientific™
164940 |
2 μm | 0.075 mm | 150 mm | Analytical Column |
1008.44€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17294434
|
Thermo Scientific™
164750 |
5 μm | 0.1 mm | 150 mm | Trap Column |
564.12€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13486836
|
Thermo Scientific™
164711 |
2 μm | 1 mm | 150 mm | Analytical Column |
788.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15518080
|
Thermo Scientific™
164944 |
2 μm | 0.05 mm | 250 mm | Column |
1172.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15588080
|
Thermo Scientific™
164945 |
2 μm | 0.05 mm | 500 mm | Column |
1345.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11352103
|
Thermo Scientific™
160323 |
5 μm | 0.075 mm | 150 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15810705
|
Thermo Scientific™
164738 |
2 μm | 0.075 mm | 500 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15820705
|
Thermo Scientific™
164739 |
3 μm | 0.075 mm | 500 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11362103
|
Thermo Scientific™
160326 |
5 μm | 0.075 mm | 250 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15572920
|
Thermo Scientific™
164939 |
2 μm | 0.075 mm | 750 mm | Analytical nano Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11352023
|
Thermo Scientific™
164562 |
2 μm | 0.05 mm | 150 mm | Analytical Column, NanoViper |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11322113
|
Thermo Scientific™
160438 |
5 μm | 1 mm | 15 mm | Trap Cartridge |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12739835
|
Thermo Scientific™
164704 |
2 μm | 0.05 mm | 150 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11392253
|
Thermo Scientific™
164563 |
2 μm | 0.75 mm | 50 mm | Analytical Column, NanoViper |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11382253
|
Thermo Scientific™
164261 |
3 μm | 0.075 mm | 250 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11342103
|
Thermo Scientific™
160321 |
3 µm | 0.075 mm | 150 mm | Colonna analitica |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11312263
|
Thermo Scientific™
164564 |
5 μm | 0.1 mm | 150 mm | Trap Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11382013
|
Thermo Scientific™
164540 |
2 µm | 0.75 mm | 500 mm | Colonna analitica, NanoViper |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11382243
|
Thermo Scientific™
164197 |
5 μm | 0.1 mm | 150 mm | Trap Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17204444
|
Thermo Scientific™
164751 |
3 μm | 0.3 mm | 150 mm | Analytical Column, Nanoviper |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11342023
|
Thermo Scientific™
164561 |
2 μm | 0.05 mm | 50 mm | Analytical Column, NanoViper |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11342263
|
Thermo Scientific™
164567 |
3 μm | 0.075 mm | 50 mm | Analytical Column, NanoViper |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11362113
|
Thermo Scientific™
160454 |
5 µm | 0.3 mm | 5 mm | Cartuccia di intrappolamento |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Per la generazione di analisi a elevata risoluzione di peptidi triptici, naturali e di sintesi con colonne LC C18 Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100. Queste colonne vengono spesso impiegate nella mappatura dei peptidi LC-MS/MS per l’identificazione delle proteine, la ricerca dei biomarcatori e la biologia dei sistemi. Grazie all’elevata capacità di carico, le colonne C18 Acclaim PepMap 100 risultano particolarmente adatte per l’analisi di peptidi a bassa concentrazione in campioni proteomici complessi. La maggior parte delle colonne C18 è preassemblata con raccordi a serraggio manuale Thermo Scientific™ nanoViper™ per facilità di installazione. Sono disponibili anche colonne di tipo classico.
Raccordi per colonna- Le colonne analitiche sono dotate di raccordo standard di ingresso 1/32"
- Le colonne nanoViper sono dotate di raccordo di ingresso nanoViper e di vetro di quarzo da 10 mm utilizzabile in uscita
- Le colonne nanoViper FS sono dotate di raccordo di ingresso nanoViper e di vetro di quarzo da 45 mm utilizzabile in uscita per maggiore compatibilità con i manicotti PEEK e i raccordi Microtight
- Facilità di utilizzo, nessun manicotto per capillari piccoli
- Assemblaggio senza strumenti
- Nessun danno alle colonne per serraggi eccessivi: resistenza a pressioni massime di 1000 bar e compatibilità con valvole e raccordi di altri produttori
- Evita qualsiasi problema dovuto a connessioni errate
- Elevata capacità di carico
- Per l'analisi di peptidi poco abbondanti spesso rinvenuti in campioni proteomici complessi
- Selezionare la lunghezza e il diametro interno delle colonne in base alle proprie esigenze di resa, sensibilità e quantità di campione
- Disponibilità di 50, 150, 250, 500 mm di lunghezza e di 50, 75, 300 e 1000 μm di diametro interno
- Separazioni superiori di proteine e peptidi
- Le tecniche LC/MS senza acido trifluoroacetico (TFA) riducono al minimo gli effetti di soppressione aumentando la sensibilità MS
- Eccezionale efficienza di separazione
- Risoluzione e recupero di livello superiore
- Facilità di installazione con i raccordi a serraggio manuale nanoViper™
Le colonne PepMap nano sono disponibili anche preassemblate con raccordi a serraggio manuale Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ per una connessione senza volumi morti fino a 1000 bar.
- Nessuna necessità di strumenti
- Connessioni con volume morto virtualmente nullo
- Resistono a pressioni fino a 1000 bar
Le colonne nano (75 μm), capillari (300 μm) e micro (1000 μm) sono ideali per l'analisi di peptidi e proteine. La quantità di campione disponibile è spesso limitata ed esigua. Il diametro interno delle colonne aumenta la sensibilità nei casi di ridotta quantità dei campioni. Sebbene le colonne LC nano siano spesso impiegate nella proteomica, gli effetti di concentrazione delle colonne capillari e micro sono vantaggiosi per la metabolomica o per facilitare l'interfaccia LC-MS. Le colonne Thermo Scientific Acclaim PepMap sono disponibili in versione nano, capillare e micro con una varietà di sostanze chimiche mirate all'analisi di peptidi e proteine.
Le colonne PepMap Trap consentono la desalinizzazione e la concentrazione di peptidi prima delle separazioni LC con rilevamento MS. Le colonne trappola offrono la massima efficienza negli esperimenti di mappatura di peptidi monodimensionali e analisi 2D-LC.
Specifica
100 Å | |
L1 | |
C18 | |
Reversed Phase |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.