Learn More
accumet™ AET30 Conductivity Tester
accumet AET30 Conductivity Tester, Calibration Points:
More than 150 hours
Marca: Fisherbrand
121.19 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
accumet AET30 Conductivity Tester, Calibration Points:
More than 150 hours
- Multi-range with selectable or auto-ranging options - one tester measures from pure water to waste water!
- User-replaceable sensor - replace the sensors yourself. ™
- Large display screen - simultaneous temperature readouts, displays mode, ATC, battery level
- Single and multi-point calibrations with automatic or manual options
- Waterproof, anti-roll design - IP67 waterproof housing keeps tester good even under wet conditions. Unique anti-roll ribbed design ensures firm grip
- Innovative cup-style - innovative sensor housing design can be used as a dip-style or cup-style for holding small volume of samples. L'involucro del sensore è realizzato in VALOX per garantire un'eccellente resistenza chimica
Specifica
Conductivity Tester Fisherbrand accumet AE30 | |
Generale: Per l'uso nel trattamento delle acque e delle acque reflue, spurgo di caldaie, vasche di risciacquo per galvanoplastica, acqua potabile, colture idroponiche, industria grafica, acquacoltura, acquari, allevamenti ittici, piscine e centri termali | |
Tre se automatica, tre se manuale | |
μ μ |
|
°° | |
±°±°+ | |
Memoria non volatile | |
Tester: 90 g, Boxed: 200 g | |
4 x 1.5V A76 Micro Alkaline (included) |
± | |
Conductivity, Temperature | |
μμ | |
°° | |
°° | |
±°±° | |
Tester: 16.5 x 3.8 cm, Boxed: 18.5 x 6.5 cm | |
Battery; auto power-off in 8.5 minutes after last key pressed | |
> |