Learn More
Fisherbrand™ pHmetri da banco accumet™ XL150
Misurazioni del pH avanzate con la massima semplicità di funzionamento e ampio display touchscreen a colori vividi. I misuratori da banco accumet XL di Fisher Scientific offrono funzioni avanzate e sono semplici da usare per garantire misurazioni affidabili e processi di laboratorio efficienti.
1155.00€ - 1275.00€
Specifica
Precisione (mV) | ±0.2 |
---|---|
Precisione (pH) | ±0.002 |
Precisione (Temperatura) | ±0.3°C |
Uscite | RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, stirrer port (2) |
Intervallo (pH) | -2 to 20 |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12820643
|
Fisherbrand™
|
XL150 pH Kit | Meter, TRIS compatible accuTupH pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), electrode arm, RS-232 and USB cables, and 110/220V power supply |
1275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12890633
|
Fisherbrand™
|
pHmetro XL150 | Misuratore, braccio elettrodo, cavi RS-232 e USB e alimentatore da 110/220 V |
1155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Provide advanced pH measurements with simple operation and offer a large, vivid color touch-screen display. Fisherbrand accumet XL benchtop meters offer advanced features with simple operation to help ensure your measurements are reliable and your laboratory processes are efficient.
- Visualizzazione nitida dei dati sul display a colori ad alta risoluzione, per l'osservazione da diversi angoli e distanze
- Touchscreen ottimizzato estremamente sensibile (vetro/vetro), per la massima semplicità d'uso
- Informazioni su schermo, tra cui data e ora, indicatore di stabilità, allarmi e schermate “guida” specifiche per contesto
- Calibrazione pH da uno a sei punti con risoluzione di 0.001 pH
- Riconoscimento automatico del tampone con sei set di tampone per pH o tamponi personalizzati opzionali
- Compensazione automatica o manuale della temperatura, visualizzata in °C o °F
- Fino a 10 account utente protetto da password, ciascuno con impostazioni esclusive per calibrazione e strumento e con memoria da 2000 dati
- Interfacce RS232 e USB per stampante o PC e visualizzazione grafica su schermo in tempo reale delle misurazioni
- Porta RJ45 Ethernet/Internet per connessione a LAN (Local Area Network) o Internet
- Comunicazione bidirezionale per connettività LIMS e software di 3e parti
- Possibilità di collegamento per periferiche quali tastiera, mouse o altri dispositivi USB
- Interfaccia multilingua (inglese, tedesco, cinese, francese, italiano e spagnolo)
- Due porte per sonda di agitazione opzionale (cod. cat. 13-620-BSP) con cinque impostazioni di velocità
- Montaggio a parete opzionale per un maggiore spazio sul banco
- Lo strumento aiuta a soddisfare le linee guida ISO, FDA, USDA ed EPA per la garanzia della qualità
- Accuratezza del misuratore su cinque punti di prova nell'intervallo di pH
- Accuratezza del misuratore su cinque punti di prova nell'intervallo mV corrispondente
- Collaudo eseguito da un laboratorio accreditato, completo di certificato Traceable NIST
- Intervallo pH: Da -2.000 a 20.000
- Risoluzione pH: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- Accuratezza pH: ±0.002 pH
- Intervallo mV: ±2000.0 mV
- Risoluzione mV: 0.1 mV
- Accuratezza mV: ±0.2 mV o ±0.05%, a seconda del valore maggiore
- Regolazione offset mV: Fino a ±150 mV
- Intervallo di temperatura: Da -5° a +105 °C (da 23° a 221.0 °F)
- Risoluzione della temperatura: 0.1 °C (0.1 °F)
- Accuratezza della temperatura: ±0.2 °C (±0.3 °F)
- Punti di calibrazione: Da 1 a 6 punti con riconoscimento automatico del tampone (ABR)
- Calibrazione temperatura ATC: Offset in incrementi di 0.1 °C; intervallo di offset: ±5 °C (±9 °F)
- Memoria: 2000 set di dati a ID utente con indicazione di data/ora
- Autodiagnosi: Sì
- Ingressi: BNC, mini-phone ATC, terra
- Requisiti di alimentazione: Da 100 a 240 V c.a., 50/60 Hz
- Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 pollici)
- Peso: 1.13 kg (2.5 lb.)
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Warranty
3 anni sul misuratore
Specifica
±0.2 | |
±0.3°C | |
-2 to 20 | |
Up to 6 pre-set or 5 custom | |
0.1 mV | |
LCD | |
BNC, ATC | |
24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 in.) | |
2.5 lb. | |
Multiple | |
Multiple | |
24.6 cm | |
3.89 in. | |
100/240 V |
±0.002 | |
RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, stirrer port (2) | |
0.001, 0.01, 0.1 | |
±2000 | |
0.1°C | |
2000 | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
1.13 kg | |
3 Years | |
Multiple | |
9.68 in. | |
17.3 cm | |
9.9 cm | |
50/60 Hz |