Learn More
Acetone, 99.6%, for spectroscopy ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetone |
Punto di fusione | -95.0°C |
Nota nome | Reagent ACS, Spectro Grade |
Absorbance | 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 350nm, 0.1 max. at 340nm, 1 max. at 330nm |
CAS min. % | 99.5 |
CAS max % | 100.0 |
Informazioni di decomposizione | >4°C |
Densità | 0.7900g/mL |
Punti di ebollizione | 56.0°C |
Quantità | 1 L |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetone
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.