Learn More
Acetonitrile CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
1747.76 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descrizione
- For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
- Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV impurity profile
- Low impurity gradient LC baseline
- Very low levels of non-volatile impurities
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Punto di fusione | -48°C |
Nota nome | for HPLC |
Absorbance | HPLC-gradient/210nm ≤1mAU |
Densità | 0.786g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 81°C to 82°C |
Quantità | 4 x 2.5 L |
Indice di rifrazione | n20/D 1.344 |
Formula lineare | CH3CN |
Pressione del vapore | 72.8mmHg (20°C) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.