Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Versapor™ Membrane, Sterile
Syringe filter for use in cell culture and other sensitive biological research.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4190
205.20 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47500kg
Codice prodotto. 17164271
  • 216.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 16-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Meets aqueous sample filtration needs
  • Designed for laboratory applications only
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Acrylic Copolymer (Hydrophilic)
Sterile
50/Pk.
1.2 μm
2.8 cm2
25 mm