Learn More
Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 (40% Solution/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Marca: Fisher Bioreagents BP1408-1
65.51 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 79-06-1 Peso : 1.03400kg
Descrizione
PP Bottle; 1 L
This Acrylamide Solution is premixed for 3.3% cross-linking and is suitable for DNA sequencing and separation of proteins.Specifica
Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 | |
Liquid | |
10μmhos max. | |
Colorless | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
MFCD00008032 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 | |
Polypropylene Bottle |
40% Solution | |
79-06-1,110-26-9,7732-18-5 | |
1.035 g/mL | |
1 L | |
C3H5NO | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enamide | |
6579 | |
Electrophoresis |
Sicurezza e movimentazione
- Acrylamide : Bis-Acrylamide 29:1 (40% Solution/Electrophoresis)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: acrylamide, methylene diacrylamide