Learn More
Fisherbrand™ Scatola di stoccaggio per siringhe in acrilico
Per un facile accesso ai materiali di ricambio in laboratorio e in ufficio. I distributori in acrilico Fisherbrand™ sono caratterizzati da ampie aperture con coperchi incernierati per un facile riempimento ed erogazione. I robusti contenitori trasparenti facilitano il monitoraggio dei livelli delle scorte.
Marca: Fisherbrand™
63.46 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.85500kg
Descrizione
- Ideale per puntali per pipette, provette, accessori, filtri per siringa, setti e altri piccoli articoli da laboratorio e ufficio
- Realizzata in acrilico trasparente con spessore 3 mm per il controllo a colpo d'occhio delle giacenze
- Coperchi con cerniere per aperture ampie per il riempimento e l'erogazione rapidi
- La copertura flip-top mantiene i prodotti al sicuro e al riparo dalla polvere
- Include piedini antiscivolo in gomma
Specifica
Scatola per conservazione | |
Trasparente | |
180 mm | |
184 mm |
Acrilico | |
Confezione da 1 | |
194 mm |