Learn More
Eppendorf™ Adapters For 85mL Round Bucket
199.00€
Specifica
Tipo | Adapter |
---|---|
Tipo di provetta | Conical Falcon |
N. per confezione | 2 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10565792
|
Eppendorf™
5702737003 |
Conical Falcon | 2 to 7 mL |
199.00€
pezzi 2 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10669651
|
Eppendorf™
5702736007 |
Conical Falcon | 1 to 1.4 mL |
199.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11568683
|
Eppendorf™
5702723002 |
Conical Falcon | 15 mL |
199.00€
pezzi 2 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Specifica
Adapter | |
Conical Falcon | |
2 Pack |