Learn More
Grant Instruments™ TX150 Series Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank
Provides outstanding performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C. Grant Instruments™ Optima™ TX150 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank combines the powerful and versatile Grant Optima™ TX150 digital heating circulator with a choice of five stainless steel (ST) tanks with different capacities.
1945.10€ - 2962.70€
Codice del prodotto | Marca | Depth (Metric) Interior | Altezza (sistema metrico) interno | Larghezza (sistema metrico) interno | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Depth (Metric) Interior | Altezza (sistema metrico) interno | Larghezza (sistema metrico) interno | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12757839
|
Grant Instruments™
TX150-ST18 |
505 mm | 150 mm | 300 mm | Includes TX150 immersion heater/stirrer with ST18 Bath |
2289.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12747839
|
Grant Instruments™
TX150-ST12 |
325 mm | 150 mm | 300 mm | Includes TX150 immersion heater/stirrer with ST12 stainless steel 12L Bath |
2188.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12737839
|
Grant Instruments™
TX150-ST5 |
300 mm | 150 mm | 150 mm | Includes TX150 immersion heater/stirrer with ST5 Bath |
1945.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12767839
|
Grant Instruments™
TX150-ST26 |
505 mm | 200 mm | 300 mm | Includes TX150 immersion heater/stirrer with ST26 Bath |
2374.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12777839
|
Grant Instruments™
TX150-ST38 |
690 mm | 200 mm | 300 mm | Includes TX150 immersion heater/stirrer with ST38 Bath |
2962.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Stability ±0.01°C
- Large, bright full colour display
- Icon driven home screen via a dial and two function buttons
- Programming/temperature profiling (TX150, 1 program with 30 segments)
- Model available with/without clamp (T-Clamp)
- Low-liquid detection (float switch)
- 5 point user calibration
- User adjustable over temperature dial
Specifica
Stainless Steel |