Learn More
Fisherbrand™ Advanced Heated Circulating Bath and Stainless Steel Tank
Advanced digital thermostats offer great temperature stability and temperature control for demanding applications in the range of -50°C to 150°C.
1759.60€ - 2851.40€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Warranty | 3 Years |
Tensione | 120/230 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17235576
|
Fisherbrand™
|
5 L | 300 x 150 x 150 mm | 15°C to 150°C |
1759.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17295566
|
Fisherbrand™
|
12 L | 325 x 300 x 150 mm | 5°C to 150°C |
1966.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17205576
|
Fisherbrand™
|
18 L | 505 x 300 x 150 mm | 5°C to 150°C |
2284.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17215576
|
Fisherbrand™
|
26 L | 505 x 300 x 200 mm | 5°C to 150°C |
2120.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17225576
|
Fisherbrand™
|
38 L | 690 x 300 x 200 mm | 5°C to 150°C |
2851.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Provides ideal performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C. This heating circulator can be used in combination with Fisherbrand™ stainless steel tanks or with a T-CLAMP for independent use of virtually any vertical sided tank.
- Cooling/heating range -50°C to 150°C
- Stability: ±0.01°C / Uniformity: ±0.05°C
- Tank options 5 L to 38 L
- Powerful integral pump for external fluid circulation
- Large, bright full color display with a choice of 5 languages
- Low-liquid detection (float switch)
- 5-point user calibration
- Easy to program via interface or remotely via PC / Laptop with user software
Specifica
Stainless Steel | |
3 Years | |
120/230 V | |
50/60 Hz |