Learn More
3M™ Aircare™ Pressure Gauge ACU-14
3M™ Aircare™ Pressure Gauge ACU-14 is suitable for use with the 3M™ Aircare™ Filtration Unit.
Marca:  3M™ 7000044307
62.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10300kg
Codice prodotto. 15759757
  • 105.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pressure gauge for the 3M™ Aircare™ Filtration Unit
Specifica
Specifica
Aircare™ Filtration Unit
3.5 to 7.0 bar, 4.5 to 7.0 bar (with Auxiliary air tool connected)
Pressure Gauge