Learn More
Syngene™ Airclean 600 PCR Tall Workstation
Airclean 600 PCR Tall Workstation with UVTect microprocessor controller and vertical laminar air flow.
7450.00€ - 9680.00€
Specifica
Product Type | Tall Workstation |
---|---|
Certificazione/Conformità | UL, CSA, and CE approved |
Include | UV Controller |
Tensione | 220 V |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16524341
|
Syngene™
SYN-32PWTLF-E |
32 in. |
7450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16564341
|
Syngene™
SYN-48PWTLF-E |
48 in. |
9680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Tall version
- With UVTect microprocessor controller
- Provides Class 100 vertical laminar air flow and timed uv light for sterilization
- Includes HEPA filter, initial prefilter, fluorescent light, UV shelf with pipette holder, safety switch, and slip hatch
Specifica
Tall Workstation | |
UL, CSA, and CE approved | |
UV Controller | |
220 V |