Learn More
Syngene™ Airclean 600 PCR Workstation
Airclean 600 PCR Workstation with UVTect microprocessor controller and vertical laminar air flow.
6855.00€ - 8875.00€
Specifica
Product Type | PCR Workstation |
---|---|
Certificazione/Conformità | UL, CSA, and CE approved |
Include | UV Controller |
Tensione | 220 V |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16514341
|
Syngene™
SYN-32PWLF-E |
32 in. |
6855.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16457260
|
Syngene™
SYN-48PWLF-E |
48 in. |
8875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- With UVTect microprocessor controller
- Provides Class 100 vertical laminar air flow and timed uv light for sterilization
- Includes HEPA filter, initial prefilter, fluorescent light, UV shelf with pipette holder, safety switch, and slip hatch
Specifica
PCR Workstation | |
UL, CSA, and CE approved | |
UV Controller | |
220 V |