Learn More
Haldenwanger™ Crogiolo basso di forma conica con ceramica alluminio
Use these crucibles for general laboratory applications. Haldenwanger™ Aluminum Ceramic Conical Squat Form Crucibles are resistant to a variety of acids and alkalis.
31.85€ - 117.00€
Specifica
Materiale | Ceramica di alluminio |
---|---|
Product Type Specs | Crogiolo |
Forma | Conico |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10757591
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/00 |
10 ml |
31.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10383621
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/0 |
25 ml |
43.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10493711
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/1 |
40 ml |
59.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10291971
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/2 |
60 ml |
93.76€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10445831
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/3 |
80 ml |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Conical squat form crucibles
- Aluminum ceramic composition
- Available in a variety of sizes
- Aluminum ceramic composition
Specifica
Ceramica di alluminio | |
Crogiolo | |
Conico |