Learn More
KGW Isotherm™ Matraccio Dewar in alluminio
For the cooling of small samples. KGW Isotherm™ Dish-Shaped Dewar Flasks are suitable as a hot or cold bath.
250.89€ - 1197.88€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10790972
|
KGW Isotherm™
1195 |
800 ml |
324.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10139700
|
KGW Isotherm™
1194 |
400 ml |
250.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10458551
|
KGW Isotherm™
1198 |
5300 mL |
1197.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10221461
|
KGW Isotherm™
1193 |
260 mL |
616.72€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Easy handling
- Suitable on magnetic stirrer
- Full silvered
- Made of borosilicate glass 3.3