Learn More
Fisherbrand™ Martinetto da laboratorio in alluminio
Consente una regolazione precisa dell'altezza con la rotazione di una vite. I martinetti idraulici in alluminio Fisherbrand™ sono realizzati secondo tolleranze rigorose con una vite operativa in acciaio inox.
79.45€ - 515.00€
Specifica
Materiale | Alluminio |
---|---|
Include | Con vite di azionamento in acciaio inox |
Product Type | Supporto telescopico da banco |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) base | Lunghezza (sistema metrico) base | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) base | Lunghezza (sistema metrico) base | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11775386
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 100 mm | Da 43 a 140 mm |
79.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11825091
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 150 mm | 55 - 290mm |
125.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12484060
|
Fisherbrand™
|
200 mm | 200 mm | 57 - 290mm |
179.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11735396
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 50 mm | Da 36 a 78 mm |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12862527
|
Fisherbrand™
|
260 mm | 320 mm | Da 128 a 470 mm |
515.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Finitura di colore blu anodizzato
- Prodotto perfettamente stabile e privo di oscillazione
- Le piastre superiore e inferiore sono espressamente progettate in alluminio estruso per offrire un supporto straordinariamente rigido e robusto
Specifica
Alluminio | |
Con vite di azionamento in acciaio inox | |
Supporto telescopico da banco | |
1 ciascuno |