Learn More
Fisherbrand™ Pinza in plastica/nichel alluminio Utility 3 branche
Con albero filettato e morsetto nichelato avvitabile lungo l'albero da 35 mm, con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione mediante dado ad alette.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17100kg
Descrizione
- Inerzia e assenza di perdite garantite
- Lucidati singolarmente per restare puliti più a lungo
- Ciascun set contiene:
2 ciascuno da 15 x 8 mm
2 ciascuno da 25 x 10 mm
2 ciascuno da 38 x 10 mm
2 ciascuno da 51 x 10 mm
2 ciascuno da 64 x 10 mm
Specifica
1 ciascuno | |
Utilità morsetto | |
Plastica/Nichel alluminio | |
90 mm Max. |