Learn More
Aluminum-nickel, Raney-type Alloy, Powder Al-Ni 50/50, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Aluminum-nickel |
Colore | Black-Gray to Gray |
Punto di fusione | 1350.0°C |
Densità | 3.4600g/mL |
Quantità | 100 g |
Fieser | 01,723; 02,293; 05,570; 06,502; 07,312; 01,723; 02,293; 05,570; 06,502; 07,312; 08,433; 09,405; 10,339; 11,457; 12,422; 13,265; 14,270; 15,278; 17,296 |
Peso formulazione | 85.68 |
Imballaggio | Glass bottle |
Forma | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminium-nickel, Raney-type alloy, powder
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .