Learn More
R&L Enterprises™ Morsetto per stativo in alluminio
Consentono di fissare in modo sicuro oggetti con diametro da 2 a 90 mm. I morsetti per stativo R&L Enterprises™ sono dotati di ganasce in lega di alluminio con altre parti in ottone placcato.
Marca: R&L Enterprises™ Z0104
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14040kg
Descrizione
- Il design garantisce una presa salda a tutti gli angoli di apertura
- I rivestimenti interni in sughero delle ganasce sono adeguatamente fissati
Specifica
Morsetto per stativo | |
Alluminio | |
Per l'uso con diametro da 85 mm | |
Quattro ganasce di blocco rivestite in sughero |