Learn More
Fisherbrand™ Vassoi di pesatura ed essiccazione in alluminio
Per bilance per la misurazione dell'umidità. Il vassoio di pesatura ed essiccazione in alluminio Fisherbrand™ è ideale per applicazioni generiche di pesatura, conservazione, processazione o essiccazione. I vassoi in alluminio leggeri molto grandi misurano 108 mm di diametro Con 50 vassoi monouso impilabili per confezione.
18.00€ - 30.30€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Alluminio |
Forma | Rotondo, rastremato |
Tipo | Vassoi per pesatura ed essiccazione in alluminio |
Codice del prodotto | Marca | Size | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11998084
|
Fisherbrand™
|
Piccolo | 43 mm | 12 mm |
18.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11908094
|
Fisherbrand™
|
Medio | 57 mm | 14 mm |
18.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11918094
|
Fisherbrand™
|
Grande | 70 mm | 16 mm |
29.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11988084
|
Fisherbrand™
|
Grande | 108 mm | 8 mm |
30.30€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Ideali per applicazioni di pesatura del campione, erogazione, stoccaggio, lavorazione di alimenti, evaporazione o asciugatura
- Ideali anche come copertura parapolvere per recipienti aperti o come supporti per campioni
- Realizzati in alluminio leggero, privo di olio conforme alla FDA e di grado alimentare
- Le pareti coniche favoriscono l’impilaggio stabile
- Disponibili in 4 varietà
- Piattini: 3 dimensioni con lati corrugati, fondi piani e linguette che possono essere incise per una più semplice identificazione (100/confezione)
- Piatto: 1 misura grande, progettata per bilance per la misurazione dell'umidità (50/confezione)
Specifica
Flat | |
Alluminio | |
Vassoi per pesatura ed essiccazione in alluminio |
Sì | |
Rotondo, rastremato | |
Per applicazioni generiche di pesatura, erogazione, conservazione, trasformazione degli alimenti, evaporazione o essiccazione |