Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo sagomato
53.09 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descrizione
- Tamper evident vistop closure with polycone liner
- ISO certified
- Amber soda lime glass
Specifica
Materiale chiusura | HDPE |
Diametro (sistema metrico) | 67 mm |
Altezza (sistema metrico) | 67 mm |
Product Type | Bottiglia |
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Colore | Ambra |
Diametro (sistema metrico) interno | 35 mm |
Materiale | In vetro soda-calcico |
ID collo (sistema metrico) | 28 mm |
N. per confezione | Confezione da 40 |