Learn More
Ammonium Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
61.65 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
61.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
61.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Descrizione
C2H7NO2, CAS Number-631-61-8, 500g, White, 77.08g/mol, 114 deg.C, 13066, Plastic powder jar, Solid
Specifica
Punto di fusione | 114°C |
Colore | White |
pH | 7 |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 77.08g/mol |
Forma fisica | Solid |