Learn More
Ammonium Acetate, For HPLC, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium Acetate |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | CH3CO2NH4 |
Beilstein | 4186741 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water 0.1g/mL at 25°C |
Peso formulazione | 77.08g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium acetate