Learn More
Ammonium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
40.83 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium Acetate |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | CH3CO2NH4 |
Beilstein | 4186741 |
Peso formulazione | 77.08g/mol |
Percent Purity | ≥98% |
Grado | ACS/puriss. p.a. |
Residuo dopo la combustione | ≤0.01% (as SO4) |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.