Learn More
Ammonium bicarbonate, Honeywell™
45.36 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
50 g
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Materiale o nome chimico | Ammonium bicarbonate |
CAS | 1066-33-7 |
Quantità | 50 g |
Formula molecolare | C3H8N2O9Zn2 |
Formula lineare | NH4HCO3 |
Numero MDL | MFCD00012138 |
Numero UN | UN3077 |
Beilstein | 4329606 |
Sinonimo | ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327 |
InChI Key | QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium bicarbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium hydrogencarbonate