Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette universali ART™ per gel 200 senza filtro
For loading specific types of gels
43.30€ - 392.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 200 μL |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Product Line | ART |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11781233
|
Thermo Scientific™
3631 |
Rack | 200 μL | Gel Loading, Flat | Polyacrylamide |
392.00€
pezzi 800 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10696581
|
Thermo Scientific™
3621 |
Rack | 200 μl | Gel, adattabilit├á universale, Round | Poliacrilammide |
43.30€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11569994
|
Thermo Scientific™
3690 |
Bulk | 200 μL | Gel Loading | Virgin Polypropylene |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
For loading specific types of gels
Il caricamento di gel di acrilammide o anche di agarosio con puntali per pipetta standard si rivela spesso un processo lungo e scoraggiante. Questi puntali per il caricamento gel sono progettati appositamente per questa applicazione e garantiscono sempre i migliori risultati. Lunghezza: 83 mm; graduazioni: 5 μl.
Puntali tondi per gel 200 (3621):
- per il caricamento di gel con spessore di 0.6 mm e superiore
- Per elettroforesi con agarosio, 2-D, SDS-PAGE e su proteine
- per il caricamento di gel con uno spessore massimo di 0.4 mm
- Per gel di poliacrilammide e sequenziamento di DNA
Specifica
200 μL | |
Non-sterile | |
ART |