Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered Extended Length Hinged Rack Pipette Tips
Access tips one-handed with this versatile hinged rack, designed for the way you work.
78.90€ - 141.00€
Specifica
Filtrato | Non-Filtered |
---|---|
Colore | Naturale |
Modello | ART Non-filtered |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP and Endotoxin Free |
Formato | Rack |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15133576
|
Thermo Scientific™
3512-HR |
ART Non-filtered, Non-Filtered, Non-sterile, Rack | 10 μl | Non sterile | Certified Quality |
78.90€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15153576
|
Thermo Scientific™
3512-05-HR |
ART Low Retention, Non-Filtered, Non-sterile, Rack | 10 μl | Non sterile | Certified Quality |
88.60€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15163576
|
Thermo Scientific™
3511-05-HR |
ART Low Retention, Non-Filtered, Sterile, Rack | 10 μl | Sterile | Sterile |
102.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15113606
|
Thermo Scientific™
3542-HR |
ART Non-Filtered, Non-sterile, Rack | 200 μl | Non sterile | Certified Quality |
107.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15123606
|
Thermo Scientific™
3541-HR |
ART Non-Filtered, Sterile, Rack | 200 μl | Sterile | Sterile |
141.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15133606
|
Thermo Scientific™
3542-05-HR |
ART Low Retention, Non-Filtered, Non-sterile, Rack | 200 μl | Non sterile | Certified Quality |
110.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15143606
|
Thermo Scientific™
3541-05-HR |
ART Low Retention, Non-Filtered, Sterile, Rack | 200 μl | Sterile | Sterile |
131.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15133636
|
Thermo Scientific™
3792-HR |
ART senza filtro lunghezza estesa | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality |
101.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15143636
|
Thermo Scientific™
3792-05-HR |
ART Low Retention, Non-Filtered, Non-sterile, Rack | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality |
92.60€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15153636
|
Thermo Scientific™
3791-HR |
ART Non-Filtered, Sterile, Rack | 1000 μl | Sterile | Sterile |
122.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15163636
|
Thermo Scientific™
3791-05-HR |
ART Low Retention, Non-Filtered, Sterile, Rack | 1000 μl | Sterile | Sterile |
112.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15173636
|
Thermo Scientific™
3152-HR |
ART Non-Filtered, Non-sterile, Rack | 1250 μL | Non sterile | Certified Quality |
91.90€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15103646
|
Thermo Scientific™
3151-HR |
ART Non-Filtered, Sterile, Rack | 1250 μL | Sterile | Sterile |
99.15€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15113646
|
Thermo Scientific™
3152-05-HR |
ART Low Retention, Non-Filtered, Non-sterile, Rack | 1250 μL | Non sterile | Certified Quality |
94.10€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15123646
|
Thermo Scientific™
3151-05-HR |
ART Low Retention, Non-Filtered, Sterile, Rack | 1250 μL | Sterile | Sterile |
112.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Access tips with one hand using Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered Extended Length Hinged Rack Pipette Tips, designed for the way you work. No longer worry about your tips spilling on your bench or the floor. Maximize your productivity and easily transition from hinged to lift-off in just three easy steps. Simply unhinge, turn and realign the cover — now you have a traditional lift-off when you need it.
Features:
- Complete selection of non-filtered and specialty tips deliver proven ART quality, performance and reliability, backed by the highest Thermo Scientific standards and worldwide support
- DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
- Racks offer quick and easy access to pipette tips, saving valuable time
- Front latch closes and locks, ensuring safe and secure storage throughout
Specifica
Non-Filtered | |
ART Non-filtered | |
Rack | |
Universal Fit |
Naturale | |
DNase, RNase, DNA, ATP and Endotoxin Free | |
Universal Fit | |
ART |