Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack
Specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
53.35€ - 86.60€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10110062
|
Thermo Scientific™
3771-05 |
ART 300, Non-Filtered, Sterile, Rack | 300 μL | MicroPoint | Sterile |
86.60€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10550682
|
Thermo Scientific™
3772-05 |
ART 300, Non-Filtered, Non-sterile, Rack | 300 μL | MicroPoint | Non-sterile |
78.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10261722
|
Thermo Scientific™
3511-05 |
ART 10 REACH, Non-filtered, Sterile, Racked, Lift-off Lid | 10 μL | Low Retention | Sterile |
70.85€
pezzi 960 |
|
||
10251722
|
Thermo Scientific™
3512-05 |
ART 10 REACH, Non-filtered, Non-sterile, Racked, Lift-off Lid | 10 μL | Low Retention | Non-sterile |
59.75€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10241772
|
Thermo Scientific™
3521-05 |
ART 20, Low Retention, Non-filtered, Sterile, Racked, Lift-off Lid | 20 μL | Low Retention | Sterile |
73.50€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10048481
|
Thermo Scientific™
3522-05 |
ART 20 Low Retention, Non-filtered, Non-sterile, Racked, Lift-off Lid | 20 μL | Low Retention | Non-sterile |
53.35€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
- Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
- Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
- Tips seal when exposed to potential contaminants
- DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Specifications
Non-Filtered | |
Clear | |
ART |