Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per analisi quantitativa senza ceneri, grado13 Filtrazione media
Per una vasta gamma di applicazioni analitiche. La carta filtrante qualitativa a media velocità in cellulosa Fisherbrand™ di grado 113 ha una superficie leggermente granulosa.
4.20€ - 80.85€
Specifica
Descrizione | Ash Content: 0.007% |
---|---|
Materiale | Cotton Linters |
Particle Retention | 5 to 8 μm |
Dimensione del poro | 5 to 8 μm |
Velocità di filtraggio | 50 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11708963
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Disco semplice |
15.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11718963
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Disco semplice |
22.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11710125
|
Fisherbrand™
|
42.5 mm | Disc |
5.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11767973
|
Fisherbrand™
|
55 mm | Disco liscio |
6.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11724183
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Disco liscio |
4.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11734183
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Disco liscio |
7.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11798953
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disco liscio |
13.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11744183
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disco liscio |
5.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11770125
|
Fisherbrand™
|
60 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11757983
|
Fisherbrand™
|
55 mm | Disco liscio |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11740125
|
Fisherbrand™
|
140 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11784303
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Disco liscio |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11760135
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Folded Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11794303
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Disco liscio |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11750135
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Folded Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11758963
|
Fisherbrand™
|
185 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11760125
|
Fisherbrand™
|
100 mm | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Elevata resistenza all'umidità
- Elevata resistenza chimica
- Carta indurita a basso contenuto di ceneri, tipicamente nella percentuale dello 0.007%.
- Superficie leggermente granulosa
Specifica
Ash Content: 0.007% | |
5 to 8 μm | |
50 sec. | |
100/Pk. | |
Ashless Quantitative Filter Paper |
Cotton Linters | |
5 to 8 μm | |
13 | |
0.16 mm |