Learn More
ATAGO™ Digital Hand-Held Pocket Refractometer, PAL-06S
The Atago™ Digital Hand-Held Pocket Refractometer, PAL-06S is a Salinity Digital Refractometer with scale range of  0 to 100.
Marca:  ATAGO™ 4406
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10584395
  • 695.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Measurement time of 3 seconds
Specifica
Specifica
Refractometer
PAL-06S
Sodium Chloride: ±2
Seawater (parts per mille)
2 AA batteries and a protective case
100 g
±1°C
0.1°C
0 to 100 Seawater
0.3 mL
Seawater: 1
3 sec.
IP65 Dust-tight and Protected against water jets
10°C to 40°C
10°C to 40°C
2xAAA Batteries