Learn More
ATAGO™ Rifrattometro tascabile portatile digitale ATAGO™: PAL-1
Ampia gamma di misurazioni. Il rifrattometro tascabile portatile digitale Atago PAL-1 è ideale per la misurazione di qualsiasi succo di frutta, cibo o bevanda.
Marca: ATAGO™ 3810
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18900kg
Descrizione
Per la misurazione di succhi di frutta, alimenti o bevande, ad esempio zuppe, salse, ketchup, salsa di pomodoro, confetture a basso contenuto di zucchero o marmellate.Order Info
Disponibilità di contenitore di stoccaggio MAGIC™, SUPER EXTRACTOR, soluzione di saccarosio opzionale (10%, 20%, 30%, 40%, 50%) e certificato di calibrazione.
Specifica
Dal 0.0 al 53.0% (Brix); da 10 °C a 100 °C (temperatura) | |
0.3 ml | |
±0.2% Brix | |
0.1% Brix | |
Brix | |
Misurazione di succhi di frutta, alimenti o bevande, ad esempio zuppe, salse, ketchup, salsa di pomodoro, confetture a basso contenuto di zucchero o marmellate | |
0.22 lb. | |
4.3 in. | |
2.2 in. | |
da 10° a 40 °C | |
Da 10° a 100 °C | |
0.1 °C |
PAL-1 | |
Acqua | |
±0.1% (Brix) | |
LCD | |
3 secondi | |
IP65 resistente all'acqua | |
100 g | |
109 mm | |
55 mm | |
±1 °C | |
da 10° a 40 °C | |
Due batterie AAA |