Learn More
ATAGO™ Rifrattometro tascabile portatile digitale ATAGO™: PAL-RI
nD 1.3306-1.5284. The ATAGO™ Digital Hand-Held Pocket Refractometer: PAL-RI provides an accuracy of ±0.0003 (water at 20°C). When the start key is pressed after placing some droplets of sample on the prism, the refractive index (resolution 0.0001 ) will be displayed continuously like an electric newsboard.
Marca:  ATAGO™ 3850
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19350kg
Codice prodotto. 10014082
  • 690.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Measurement time: 3 seconds.
Specifica
Specifica
Rifrattometro
PAL-RI
±0.0003 (acqua a 20 °C)
Indice di rifrazione
IP65 sigillato antipolvere e protetto contro gli schizzi d’acqua
da 10 a 40 °C
Due batterie AAA
Da 1.3306 a 1.5284
0.3 mL
0.0001
3 secondi
100 g
Nessuno