Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Marca:  3M™ 7000088723
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 10583051
  • 57.25€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
Providing a unique three-panel design for greater comfort and easy communication. 3M™ Aura™ 9300 Series Particulate Respirators cover a range of applications requiring FFP1, FFP2 and FFP3 protection.
  • Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
  • Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
  • Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
  • Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
  • Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
  • Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
  • Colour-coded headbands for easy identification: blue for FFP2 (NFP 12)
  • Available in smaller pack sizes
  • Livello massimo di utilizzo: Fino a 12 TLV
Specifica
Specifica
Standard europeo EN 149:2001 A1:2009, CE
A 3 pannelli
FFP2
No
Sì
Inciso
Polveri e nebbie reperibili in un'ampia gamma di applicazioni industriali e altre situazioni lavorative
White
Sì
Respiratore anti-particolato serie Aura 9300
Agricoltura, manutenzione e pulizia, demolizione
9320
Confezione da 20
Boccetta