Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers create a secondary level of protection during aseptic presentation and equipment setup
1750.00€ - 3530.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable up to 135°C |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance (COC) |
Colore | Blue |
Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
Include | Steam Sterilization Indicator |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17758217
|
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB24 |
12 in. to 20 in. |
3530.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17768217
|
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB30 |
20 in. to 26 in. |
2465.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17778217
|
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB36 |
26 in. to 30 in. |
1900.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17720378
|
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB48 |
30 in. to 40 in. |
1750.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while fill line set-up activities are performed
- Ideal Protective Measures: Left in place while the isolator or cRABS doors are open, and removed via the isolator glove system after the doors are closed
- Eilminates need to cut material and the use of particulate generating autoclave tape
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Simplifies the conformance to wrapping SOP's
- Steam Sterilization Indicator Included
- Autoclavable up to 135°C
Specifica
Autoclavable up to 135°C | |
Blue | |
Steam Sterilization Indicator | |
Heat-Sealed Poly Bag |
Certificate of Conformance (COC) | |
Steam Sterilization | |
Cellulose |