Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
La tecnologia incorporata delle siringhe Diamond offre livelli di durata, chiarezza e precisione notevolmente migliorati. Le siringhe per autocampionatore SGE con ago fisso da 42 mm con puntale conico sono appositamente progettate per l'uso su autocampionatori Agilent.
57.60€ - 1100.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
Product Type | Siringa per autocampionatore |
Stile del punto dell'ago | Puntale conico |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autocampionatori Agilent GC HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) ago esterno | Calibro dell'ago | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) ago esterno | Calibro dell'ago | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10340471
|
SGE™
002800 |
Non a tenuta di gas | 0.47 mm | Misura 26 | 10F-AG-0.47C |
60.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10587152
|
SGE™
002804 |
Non a tenuta di gas | 0.47 mm | 26 G | 10F-AG-0.47C 6 pack |
305.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10360471
|
SGE™
002810 |
Non a tenuta di gas | 0.63 mm | calibro 23 | 10F-AG-0.63C |
57.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10481021
|
SGE™
002812 |
A tenuta di gas | 0.63 mm | calibro 23 | 10F-AG-GT-0.63C |
80.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10493492
|
SGE™
002813 |
Non a tenuta di gas | 0.63 mm | calibro 23 | 10F-AG-0.63C 25 pack |
1100.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10177450
|
SGE™
002814 |
Non a tenuta di gas | 0.63 mm | calibro 23 | 10F-AG-0.63C 6 pack |
308.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10575023
|
SGE™
002821 |
Non a tenuta di gas | 0.63/0.47 mm | Da 23 a 26 ga | 10F-AG-0.63/0.47C |
57.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10402561
|
SGE™
002838 |
Non a tenuta di gas | 0.63 mm | calibro 23 | 10FX-AG-0.63 confezione da 6 |
437.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10042524
|
SGE™
005668 |
A tenuta di gas | 0.63/0.47 mm | Misure da 23 a 26 | 100F-AG-GT-0.63/0.47C |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio intervallo di temperature
- Operazioni più uniformi
- Siringhe con codifica a colori in a base al volume
- Range di gauge degli aghi e lunghezze disponibili
Specifica
Gascromatografia | |
Siringa per autocampionatore | |
Autocampionatori Agilent GC HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS |
42 mm | |
Puntale conico | |
Ago fisso |