Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ in strip da 8
Disponibili in una vasta gamma di colori per facilitare l'identificazione dei campioni. Le provette per PCR Axygen™ 8 in strip da 0.2 ml sono realizzate in robusto polipropilene. Ciascuna provetta conica non sterile ha pareti sottili e di spessore omogeneo. Vendute con tappi piatti o a cupola, per prevenire la perdita di campione, o senza tappo.
107.46€ - 1305.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 0.2 ml |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Materiale | Polipropilene |
Formato | Striscia |
Product Type | Strip di 8 provette per PCR a parete sottile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12706839
|
Axygen™
PCR-0208-B |
Blue | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. |
1305.00€
pezzi 1250 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12681646
|
Axygen™
PCR-0208-C |
Trasparente | Sold Separately | Confezione da 125 |
138.00€
pezzi 125 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12667215
|
Axygen™
PCR-0208-CP-C |
Trasparente | A cupola | Confezione da 125 |
159.00€
pezzi 125 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12547977
|
Axygen™
PCR-0208-A |
Colori assortiti | Sold Separately | Confezione da 125 |
132.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 04-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12657215
|
Axygen™
PCR-0208-FCP-C |
Trasparente | Piatto | Confezione da 125 |
139.00€
pezzi 125 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12587977
|
Axygen™
PCR-0208-G |
Green | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. |
131.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 04-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12597977
|
Axygen™
PCR-0208-O |
Orange | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. |
131.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12527987
|
Axygen™
PCR-0208-Y |
Yellow | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. |
131.00€
pezzi 125 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15479063
|
Axygen™
PCR-0208-C-100 |
Clear | Sold Separately | 100/Cs. |
132.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12517987
|
Axygen™
PCR-0208-V |
Violet | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12507987
|
Axygen™
PCR-0208-R |
Red | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10841291
|
Axygen™
PCR-0208-C |
Trasparente | Sold Separately | Confezione da 125 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Available in a variety of colors for easy sample identification. Axygen™ 8-Strip PCR Tubes, 0.2mL are constructed of sturdy polypropylene. Each non-sterile, conical tube features thin and consistent wall thickness. Sold with flat or domed caps to pr
- Strip per provette in PCR ideate per una grande varietà di termociclatori
- Pareti ultra sottili e di spessore omogeneo per consentire un trasferimento termico di precisione
- Tappi a inserimento, piatti o a cupola, per una tenuta in grado di impedire l'evaporazione dei campioni
- Certificate esenti da RNasi-/DNasi e apirogene
- Realizzate in polipropilene vergine puro al 99.9%
- Disponibili in una vasta gamma di colori per una facile identificazione dei campioni
Specifica
0.2 ml | |
Polipropilene | |
Strip di 8 provette per PCR a parete sottile |
Non-sterile | |
Striscia |