Learn More
Axygen™ Tappi Axygen per provette per PCR
Tappi a cupola o piatti in strip da 8 per provette per PCR Axygen
21.70€ - 59.50€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 0.2 ml |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Product Type | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Product Type | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12607385
|
Axygen™
PCR-02CP-C |
A cupola | Strip di 8 tappi a cupola per provette per PCR | Trasparente |
25.75€
pezzi 125 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12537987
|
Axygen™
PCR-02CP-A |
A cupola | Strip di 8 tappi a cupola per provette per PCR | Assortiti |
28.50€
pezzi 125 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12609535
|
Axygen™
PCR-02-FCP-C |
Piatto | Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR con superficie scrivibile | Trasparente |
21.70€
pezzi 125 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11320155
|
Axygen™
PCR-2CP-RT-C |
Piatto | Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR | Trasparente |
59.50€
pezzi 125 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15409073
|
Axygen™
PCR-02CP-C-100 |
Domed | PCR Caps | Clear |
37.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12597987
|
Axygen™
PCR-02CP-Y |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12547987
|
Axygen™
PCR-02CP-B |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12557987
|
Axygen™
PCR-02CP-G |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12587987
|
Axygen™
PCR-02CP-V |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Violet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12567987
|
Axygen™
PCR-02CP-O |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12577987
|
Axygen™
PCR-02CP-R |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Da 0.2ml con pareti sottili in vari colori.
- Certificate come esenti da RNasi/DNasi
- Apirogeno
- Non sterili
- In polipropilene
Specifica
0.2 ml | |
Non-sterile | |
Polipropilene |